Stampa…
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR46147-1G OR46147-5G
APOSOR46147-1GEA 55.1 EUR
APOSOR46147-1G APOSOR46147-5G
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Formula: C₁₇H₁₄ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12910463
CAS Number: 286371-49-1