Stampa…
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46142-1G OR46142-250MG
APOSOR46142-1GEA 640 EUR
APOSOR46142-1G APOSOR46142-250MG
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01067661
CAS Number: 3775-05-1