Stampa…
5,7-Dibromoisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46139-1G OR46139-250MG
APOSOR46139-1GEA 1580 EUR
APOSOR46139-1G APOSOR46139-250MG
5,7-Dibromoisoquinoline 95%
5,7-Dibromoisoquinoline
Formula: C₉H₅Br₂N
Peso molecolare: 286,951 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31457100
CAS Number: 2137673-43-7