Stampa…
5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46137-1G OR46137-250MG
APOSOR46137-1GEA 1020 EUR
APOSOR46137-1G APOSOR46137-250MG
5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
5-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formula: C₈H₅BrIN
Peso molecolare: 321,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27987772
CAS Number: 1572177-90-2