Stampa…
5-Bromo-6-azaindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR46136-250MG OR46136-1G OR46136-5G
APOSOR46136-250MGEA 68.4 EUR
APOSOR46136-250MG APOSOR46136-1G APOSOR46136-5G
5-Bromo-6-azaindole 98%
5-Bromo-6-azaindole
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12024306
CAS Number: 1215387-58-8