Stampa…
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-5-azabenzimidazole
OR46121-1G OR46121-250MG
APOSOR46121-1GEA 576 EUR
APOSOR46121-1G APOSOR46121-250MG
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11501213
CAS Number: 1086398-12-0