Stampa…
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine, 5-Bromo-4-azabenzimidazole, 5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR46119-1G OR46119-5G
APOSOR46119-1GEA 111 EUR
APOSOR46119-1G APOSOR46119-5G
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine,
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227145
CAS Number: 28279-52-9