Stampa…
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46117-1G OR46117-250MG
APOSOR46117-1GEA 0 EUR
APOSOR46117-1G APOSOR46117-250MG
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
5-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Formula: C₇H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12401005
CAS Number: 1159829-75-0