Stampa…
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46106-1G OR46106-5G
APOSOR46106-1GEA 126 EUR
APOSOR46106-1G APOSOR46106-5G
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659508
CAS Number: 1073354-14-9