Stampa…
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46105-250MG OR46105-1G
APOSOR46105-250MGEA 54.1 EUR
APOSOR46105-250MG APOSOR46105-1G
6-Azaindole-2-carboxylic acid
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506121
CAS Number: 24334-20-1