Stampa…
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46091-1G OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46091-1G APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O
Punto di fusione: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185489
CAS Number: 5629-98-1