2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Carboxy-2-methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
OR46085-1G
OR46085-5G
APOSOR46085-1GEA
270
EUR
APOSOR46085-1G
APOSOR46085-5G
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 252,268 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00218479 CAS Number: 92437-43-9 |