Stampa…
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-iodoaniline, tert-Butyl (2-bromo-5-iodophenyl)carbamate
OR46082-1G OR46082-250MG OR46082-5G
APOSOR46082-1GEA 127 EUR
APOSOR46082-1G APOSOR46082-250MG APOSOR46082-5G
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₁₃BrINO₂
Peso molecolare: 398,035 g/mol
Punto di fusione: 127…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23704427
CAS Number: 221876-99-9