Stampa…
3-(Aminomethyl)-6-chloropyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Chloropyridazin-3-yl)methylamine
OR46079-1G OR46079-500MG
APOSOR46079-1GEA 1370 EUR
APOSOR46079-1G APOSOR46079-500MG
3-(Aminomethyl)-6-chloropyridazine 95%
3-(Aminomethyl)-6-chloropyridazine
Formula: C₅H₆ClN₃
Peso molecolare: 143,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698046
CAS Number: 871826-15-2