Stampa…
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-hydroxynitrobenzene
OR46064-10G OR46064-1G OR46064-5G
APOSOR46064-10GEA 292 EUR
APOSOR46064-10G APOSOR46064-1G APOSOR46064-5G
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
3-Bromo-5-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Peso molecolare: 218,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09965960
CAS Number: 116632-23-6