Stampa…
3-Amino-5-bromophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46063-1G OR46063-250MG
APOSOR46063-1GEA 357 EUR
APOSOR46063-1G APOSOR46063-250MG
3-Amino-5-bromophenol 97%
3-Amino-5-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999374
CAS Number: 100367-38-2