Stampa…
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Punto di fusione: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00462820
CAS Number: 55215-57-1