Stampa…
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-nitro-o-xylene, 1-Bromo-2,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR46051-1G OR46051-250MG
APOSOR46051-1GEA 213 EUR
APOSOR46051-1G APOSOR46051-250MG
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₂
Peso molecolare: 230,059 g/mol
Punto di fusione: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547850
CAS Number: 22162-22-7