Stampa…
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(5-Bromopyridin-2-yl)cyclopropylamine, 5-Bromo-2-(cyclopropylamino)pyridine
OR46049-1G OR46049-5G
APOSOR46049-1GEA 198 EUR
APOSOR46049-1G APOSOR46049-5G
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
Formula: C₈H₉BrN₂
Peso molecolare: 213,074 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706291
CAS Number: 885266-96-6