Stampa…
3-Bromo-5-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46047-1G OR46047-250MG OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 24.8 EUR
APOSOR46047-1G APOSOR46047-250MG APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405397
CAS Number: 570391-20-7