Stampa…
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46031-1G OR46031-5G
APOSOR46031-1GEA 228 EUR
APOSOR46031-1G APOSOR46031-5G
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Formula: C₈H₉NO
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265780
CAS Number: 650141-20-1