Stampa…
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46023-1G OR46023-250MG
APOSOR46023-1GEA 799 EUR
APOSOR46023-1G APOSOR46023-250MG
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₀BNO₃S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12032347
CAS Number: 1352652-22-2