Stampa…
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46022-1G OR46022-5G
APOSOR46022-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46022-1G APOSOR46022-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Punto di fusione: 171…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828440
CAS Number: 73289-85-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III