Stampa…
1,1,1,2,3-Pentachloropropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460069-100G OR460069-25G OR460069-5G
APOSOR460069-100GEA 1160 EUR
APOSOR460069-100G APOSOR460069-25G APOSOR460069-5G
1,1,1,2,3-Pentachloropropane
1,1,1,2,3-Pentachloropropane
Formula: C₃H₃Cl₅
Punto di ebollizione: 72 °C (8 mm Hg)
Densità: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01024425
CAS Number: 21700-31-2