Stampa…
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460057-1G OR460057-250MG
APOSOR460057-1GEA 613 EUR
APOSOR460057-1G APOSOR460057-250MG
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane
Formula: C₃H₄Cl₃I
Punto di ebollizione: 110 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31560933
CAS Number: 23153-17-5