Stampa…
2,2,3,3,5,5,6-Heptachloro-1,4-dioxane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460053-1G OR460053-5G
APOSOR460053-1GEA 147 EUR
APOSOR460053-1G APOSOR460053-5G
2,2,3,3,5,5,6-Heptachloro-1,4-dioxane
2,2,3,3,5,5,6-Heptachloro-1,4-dioxane
Formula: C₄HCl₇O₂
Peso molecolare: 329,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085459
CAS Number: 6629-96-5
UN: 1165
ADR: 3,II