Stampa…
1-Bromo-2-iodoethane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460045-1G OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA 184 EUR
APOSOR460045-1G APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Formula: C₂H₄BrI
Punto di ebollizione: 163 °C
Punto di fusione: 28…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041542
CAS Number: 590-16-9