Stampa…
(E)-1,2-Dichloropropene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460035-1G OR460035-5G
APOSOR460035-1GEA 315 EUR
APOSOR460035-1G APOSOR460035-5G
(E)-1,2-Dichloropropene 97%
(E)-1,2-Dichloropropene
Formula: C₃H₄Cl₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040138
CAS Number: 7069-38-7
UN: 1993
ADR: 3,III