Stampa…
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 611 EUR
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formula: C₆Cl₉N₃
Peso molecolare: 433,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023177
CAS Number: 6542-67-2