Stampa…
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460013-1G OR460013-250MG OR460013-5G
APOSOR460013-1GEA 161 EUR
APOSOR460013-1G APOSOR460013-250MG APOSOR460013-5G
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
Formula: C₉H₁₃N₃·2BrH
Peso molecolare: 325,044 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841224
CAS Number: 1185369-72-5