Stampa…
1-Benzyl-4-chloropiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4559-1G OR4559-250MG
APOSOR4559-1GEA 62.5 EUR
APOSOR4559-1G APOSOR4559-250MG
1-Benzyl-4-chloropiperidine
1-Benzyl-4-chloropiperidine
Formula: C₁₂H₁₆ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00510091
CAS Number: 67848-71-9