Stampa…
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45229-1G OR45229-250MG
APOSOR45229-1GEA 495 EUR
APOSOR45229-1G APOSOR45229-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756242
CAS Number: 377779-74-3