Stampa…
1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45228-1G OR45228-250MG
APOSOR45228-1GEA 698 EUR
APOSOR45228-1G APOSOR45228-250MG
1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂S
Peso molecolare: 266,359 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32219475
CAS Number: 2416262-90-1