Stampa…
1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45227-1G OR45227-250MG
APOSOR45227-1GEA 698 EUR
APOSOR45227-1G APOSOR45227-250MG
1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂S
Peso molecolare: 266,359 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32219474
CAS Number: 2416262-93-4