Stampa…

1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR45226-1G OR45226-250MG
APOSOR45226-1GEA 698 EUR
APOSOR45226-1G APOSOR45226-250MG
1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂S
Peso molecolare: 266,359 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32219473
CAS Number: 2416262-92-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR