2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452218-1G
OR452218-500MG
APOSOR452218-1GEA
524
EUR
APOSOR452218-1G
APOSOR452218-500MG
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₅N₃O·2ClH Peso molecolare: 230,135 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06796412 CAS Number: 146788-11-6 |