Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452215-1G OR452215-250MG OR452215-100MG
APOSOR452215-1GEA 807 EUR
APOSOR452215-1G APOSOR452215-250MG APOSOR452215-100MG
1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine 97%
1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine
Formula: C₁₃H₁₉NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01817110
CAS Number: 23528-54-3