Stampa…
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR45221-1G OR45221-250MG
APOSOR45221-1GEA 812 EUR
APOSOR45221-1G APOSOR45221-250MG
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257015
CAS Number: 1256807-33-6