4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452208-1G
OR452208-500MG
APOSOR452208-1GEA
609
EUR
APOSOR452208-1G
APOSOR452208-500MG
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone
Formula:
C₁₃H₁₂ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11849768 CAS Number: 65619-29-6 |