Stampa…
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452204-1G OR452204-500MG
APOSOR452204-1GEA 569 EUR
APOSOR452204-1G APOSOR452204-500MG
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride
Formula: C₁₄H₂₁N·ClH
Peso molecolare: 239,784 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28111316
CAS Number: 654662-98-3