Stampa…
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452202-1G OR452202-250MG OR452202-500MG
APOSOR452202-1GEA 873 EUR
APOSOR452202-1G APOSOR452202-250MG APOSOR452202-500MG
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 202,294 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08726033
CAS Number: 400652-49-5