N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452200-1G
OR452200-250MG
OR452200-500MG
APOSOR452200-1GEA
870
EUR
APOSOR452200-1G
APOSOR452200-250MG
APOSOR452200-500MG
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Formula:
C₉H₂₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18831342 CAS Number: 251325-89-0 |