Stampa…
N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452199-1G OR452199-250MG OR452199-500MG
APOSOR452199-1GEA 873 EUR
APOSOR452199-1G APOSOR452199-250MG APOSOR452199-500MG
N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 188,267 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22397597
CAS Number: 956125-05-6