Stampa…
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR452197-1G OR452197-250MG OR452197-500MG
APOSOR452197-1GEA 654 EUR
APOSOR452197-1G APOSOR452197-250MG APOSOR452197-500MG
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22397599
CAS Number: 1194975-22-8