Stampa…
N-Boc-2-amino-butylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452196-1G OR452196-250MG OR452196-500MG
APOSOR452196-1GEA 655 EUR
APOSOR452196-1G APOSOR452196-250MG APOSOR452196-500MG
N-Boc-2-amino-butylamine 97%
N-Boc-2-amino-butylamine
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 188,267 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660179
CAS Number: 1179533-09-5