Stampa…
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452195-1G OR452195-250MG OR452195-500MG
APOSOR452195-1GEA 1050 EUR
APOSOR452195-1G APOSOR452195-250MG APOSOR452195-500MG
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 202,294 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584430
CAS Number: 1117693-61-4