Stampa…
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452194-1G OR452194-250MG OR452194-500MG
APOSOR452194-1GEA 1050 EUR
APOSOR452194-1G APOSOR452194-250MG APOSOR452194-500MG
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18677264
CAS Number: 400652-56-4