Stampa…
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR452193-1G OR452193-250MG OR452193-500MG
APOSOR452193-1GEA 1050 EUR
APOSOR452193-1G APOSOR452193-250MG APOSOR452193-500MG
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18694786
CAS Number: 400652-55-3