Stampa…
1-Piperazinepropanamine 3HCl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452192-1G OR452192-250MG OR452192-500MG
APOSOR452192-1GEA 903 EUR
APOSOR452192-1G APOSOR452192-250MG APOSOR452192-500MG
1-Piperazinepropanamine 3HCl 97%
1-Piperazinepropanamine 3HCl
Formula: C₇H₁₇N₃·3ClH
Peso molecolare: 252,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11112123
CAS Number: 52198-67-1