Stampa…
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452190-1G OR452190-250MG OR452190-500MG
APOSOR452190-1GEA 1050 EUR
APOSOR452190-1G APOSOR452190-250MG APOSOR452190-500MG
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₈N₂·2ClH
Peso molecolare: 203,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31560222
CAS Number: 847696-16-6